Merck
APO428498028
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.16
Número MDL:
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-14-8-4-2-3-7(6(8)5-13)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Clave InChI
UJYWLAALXLVJQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)