Merck
APO428498015
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.6
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-3-[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-2-3-8(10(12,13)14)6(5-7)1-4-9(15)16/h1-5H,(H,15,16)/b4-1+
Clave InChI
DQFQEQSFWJVVAT-DAFODLJHSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylcinnamic-acid
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylcinnamic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)