Merck
APO427944395
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.06
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-2-13-8(12)5-3-6(9)7(11)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NTQHDRQVVANNHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-bromo-6-hydroxynicotinate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)