Merck
APO424015157
Apollo Scientific Ltd
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H17BO3/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)7-5-11-6-7/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
LBABXQQSDMILIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4455-tetramethyl-2-oxetan-3-yl-132-dioxaborolane
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4455-tetramethyl-2-oxetan-3-yl-132-dioxaborolane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)