Merck
APO423213846
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.03
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
UVKBUKLWURIRCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)