Merck
APO415185048
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F5O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI key
CVJDKSBPBBKDEN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzoic-acid
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)