APO414285727
Apollo Scientific Ltd
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
About This Item
bp
95-97(dec.)
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
Clave InChI
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/13-benzodioxole-56-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)