Merck
APO414284968
Apollo Scientific Ltd
5-Cyclopropylnicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
200-202
Iupac Name
5-cyclopropylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-3-7(4-10-5-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)
InChI key
LBHNNLZEKMLNAB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropylnicotinic-acid
Boiling point
200-202
pictograms
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropylnicotinic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)