Merck
APO414281869
Apollo Scientific Ltd
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.22
Número MDL:
bp
46-48
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H12O4S/c1-11(7,8)10-6-2-4-9-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
GSEZHCLWHDZJAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulphonate
Boiling point
46-48
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tetrahydro-2h-pyran-4-yl-methanesulphonate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)