Merck
APO414280237
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.54
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrClN2O2/c1-2-16-10(15)8-9(11)14-4-3-6(12)5-7(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
GPDOZOPNXBHFRD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)