APO414279865
Apollo Scientific Ltd
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
YLGIEQLKBWKRRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4567-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)