Merck
APO414279125
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-9(11-2)7(10)5-3-4-6(8)12-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
NHKPOSQRUUNONK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)