Merck
APO414278642
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-5-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
126-129
Iupac Name
2-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Clave InChI
AOWNYDDZDLTCGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxyphenol
Boiling point
126-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-5-methoxyphenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)