Merck
AOBH998D57C1
AOBChem
3-(1,1-difluoroethyl)benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(1,1-difluoroethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-9(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-12/h2-6H,1H3
Clave InChI
RSGLRSKNDBBXKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-1-1-difluoroethyl-benzaldehyde-119116.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/119116.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)