Merck
AOBH991011CC
AOBChem
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-bromo-4,5-dimethoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-6-4-8(11-2)9(12-3)5-7(6)10/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
KVLMMRAXLYFCNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-5-dimethoxy-2-methylbenzene-59259.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/59259.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)