Merck
AOBH98B866C4
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.45
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
FJCXNRXUXORNLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic-acid-73331.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/73331.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)