Merck
AOBH97F10DF8
AOBChem
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
WYIAFSIUYJGIPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethyl-2-hydroxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/57912.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)