Merck
AOBH97EBB4B0
AOBChem
5-(3,5-Difluorophenyl)thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.22
Número MDL:
Iupac Name
5-(3,5-difluorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H6F2N2S/c10-6-1-5(2-7(11)3-6)8-4-13-9(12)14-8/h1-4H,(H2,12,13)
Clave InChI
VDTUYYZODAUHOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-5-difluorophenyl-thiazol-2-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/55254.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)