AOBH97EBAB0B
AOBChem
1-Fluoro-2,3-dimethoxy-4-methylbenzene
About This Item
Iupac Name
1-fluoro-2,3-dimethoxy-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-6-4-5-7(10)9(12-3)8(6)11-2/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
DIQLUBOYYKDQEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-fluoro-2-3-dimethoxy-4-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/50724.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)