Merck
AOBH961DC52B
AOBChem
2-Bromo-2,2-difluoro-1-thiomorpholinoethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.1
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-2,2-difluoro-1-thiomorpholinoethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H8BrF2NOS/c7-6(8,9)5(11)10-1-3-12-4-2-10/h1-4H2
Clave InChI
WWMGVHUKYDXUKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-2-2-difluoro-1-thiomorpholinoethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52253.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)