Merck
AOBH961DC18D
AOBChem
3-Bromo-2-iodofuran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.87
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2-iodofuran
Inchi Code
1S/C4H2BrIO/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Clave InChI
HTSODYWNVCMVCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-iodofuran.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46742.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)