Merck
AOBH94551081
AOBChem
(3-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.04
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-ethoxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI key
JCJLWJBIEGHNRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxynaphthalen-2-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38532.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)