AOBH9455107E
AOBChem
2-Ethoxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-ethoxy-4,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-4-13-11-6-9(3)8(2)5-10(11)7-12/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
HRKBIAVYAFTAKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38511.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)