Merck
AOBH94550F79
AOBChem
5-Phenoxynicotinic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-phenoxynicotinate
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-16-13(15)10-7-12(9-14-8-10)17-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Clave InChI
HYGYYOAEKJNITG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-phenoxynicotinic-acid-methyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32262.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)