Merck
AOBH94550E42
AOBChem
Isopropyl 5-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
isopropyl 5-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrFO2/c1-6(2)15-11(14)9-5-8(12)4-7(3)10(9)13/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
FXNXZNWKQXSOGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-5-bromo-2-fluoro-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38672.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)