AOBH7BADE6EE
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-6(2)15-9-5-8(11(13)14)4-7(3)10(9)12/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
IEXFDIPCTQWHBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37291.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)