Merck
AOBH7BADE66E
AOBChem
N-cyclopropyl-2-fluoro-5-methylnicotimide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-fluoro-5-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c1-6-4-8(9(11)12-5-6)10(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
SILDOGUJACEDFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-2-fluoro-5-methylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37523.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)