Merck
AOBH7BADE651
AOBChem
4-Chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.66
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClOS/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
IJAIUCCJCLRFQA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-methylthio-benzaldehyde.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37214.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)