Merck
AOBH7BADE5F2
AOBChem
5-Bromo-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-5-6-3-8(12-2)10-4-7(6)9/h3-4H,5H2,1-2H3
Clave InChI
QWDVMCDAJVQHOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-methoxy-4-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37312.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)