Merck
AOBH7BADDFE0
AOBChem
(3-Bromo-2-isopropoxyphenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.12
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-isopropoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c1-7(2)13-10-8(6-12)4-3-5-9(10)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
Clave InChI
PHQRGUHBYXUHHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxyphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36727.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)