Merck
AOBH7BADDC72
AOBChem
4-Formyl-3-isopropylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Iupac Name
4-formyl-3-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-7(2)10-5-8(11(13)14)3-4-9(10)6-12/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
VOBFFFDYZZEBCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-formyl-3-isopropylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14106.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)