Merck
AOBH7BADDA9B
AOBChem
2-(Propan-2-yloxy)naphthalene-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropoxy-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O3/c1-9(2)17-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)13(12)14(15)16/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
GGQJMQFURUJRGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-propan-2-yloxy-naphthalene-1-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23179.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)