Merck
AOBH3CD9F434
AOBChem
5-(3-bromo-2-fluorophenyl)oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.05
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-bromo-2-fluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)8-4-12-5-13-8/h1-5H
Clave InChI
VIGFKBLOAUKDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-bromo-2-fluorophenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35976.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)