Merck
AOBH3CD9F433
AOBChem
5-(2-fluoro-3-methylphenyl)oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(2-fluoro-3-methylphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-7-3-2-4-8(10(7)11)9-5-12-6-13-9/h2-6H,1H3
InChI key
RWDPGFMMYBULSN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-fluoro-3-methylphenyl-oxazole.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35975.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)