Merck
AOBH3CD9F21E
AOBChem
1-(2-(Methoxymethyl)phenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)10-6-4-3-5-9(10)7-12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
UUMBVASJMYOOFO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-methoxymethyl-phenyl-ethanone.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35747.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)