AOBH3CD9F148
AOBChem
5-(3-bromo-5-methoxyphenyl)oxazole
About This Item
Iupac Name
5-(3-bromo-5-methoxyphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-13-9-3-7(2-8(11)4-9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,1H3
Clave InChI
HXUAOTGPDWGESU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-bromo-5-methoxyphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35990.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)