Merck
AOBH303767A9
AOBChem
8-Chloro-6-fluoroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-chloro-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClFN/c10-8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H
Clave InChI
DDHQDCGPYDWFNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-chloro-6-fluoroquinoline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35299.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)