Merck
AOBH30376760
AOBChem
Ethyl 4-(ethoxymethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(ethoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-3-14-9-10-5-7-11(8-6-10)12(13)15-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
GWYFRLIJNSJBCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-ethoxymethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35099.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)