Merck
AOBH3037673A
AOBChem
3-Bromo-2-(4-trifluoromethylphenyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.09
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C12H7BrF3N/c13-10-2-1-7-17-11(10)8-3-5-9(6-4-8)12(14,15)16/h1-7H
Clave InChI
YKZPUUXISHJDPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-4-trifluoromethylphenyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34877.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)