Merck
AOBH303766D0
AOBChem
3-Bromo-2,5-dichlorobenzotrifluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.9
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,5-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2F3/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11,12)13/h1-2H
Clave InChI
BAGRZHCRDQHVEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-5-dichlorobenzotrifluoride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15078.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)