AOBH30376603
AOBChem
4-[(Methoxyamino)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
(4-((methoxyamino)methyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-13-10-6-7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,10-12H,6H2,1H3
Clave InChI
AVDAPFJMZZGPES-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34847.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)