Merck
AOBH11E4FE88
AOBChem
2-Fluoro-4,5-dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-fluoro-4,5-dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO4/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)9-7-11(17-5)12(18-6)8-10(9)16/h7-8H,1-6H3
InChI key
SMHDJMCPSMSTJD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-5-dimethoxyphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34754.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)