AOBH11E4FE0A
AOBChem
2-(5-Bromo-2-methylphenyl)-[1,3]dioxolane
About This Item
Iupac Name
2-(5-bromo-2-methylphenyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-2-3-8(11)6-9(7)10-12-4-5-13-10/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
Clave InChI
LJGFWRSTEUSTNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-bromo-2-methylphenyl-1-3-dioxolane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11161.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)