Merck
AOBH11E4FD30
AOBChem
4-(Ethoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
Clave InChI
DGUPNEQXGIBFDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxymethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20234.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)