AOBH042EEABE
AOBChem
Methyl 2-chloro-5-isopropylbenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)8-4-5-10(12)9(6-8)11(13)14-3/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
ZWASXFDIDQKLAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-5-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34230.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)