Merck
AOBH03D4EF5E
AOBChem
3,5-Dichloro-2-methyl-benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.04
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c1-4-6(8(11)12)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MHJGSEXAJKXRKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-2-methyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34098.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)