Merck
AOBH03C54D2B
AOBChem
2-Isopropoxy-4-methylphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-isopropoxy-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7(2)12-10-6-8(3)4-5-9(10)11/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
MABVCKMLSRQJQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-isopropoxy-4-methylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33749.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)