Merck
AOBH03C54D25
AOBChem
5-Chloro-2-(propan-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.65
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-isopropylaniline
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11/h3-6H,11H2,1-2H3
Clave InChI
CCLXEGFPYVJSPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-propan-2-yl-aniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29333.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)