AOBH039CD35C
AOBChem
[4-Chloro-2-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenyl]methanol
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8ClFOS/c1-12-8-6(9)3-2-5(4-11)7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI key
OTQNHCSBLAZBMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33815.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)