AOB945512020
AOBChem
5-Bromo-3-(N-methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BBrNO3/c1-11-8(12)5-2-6(9(13)14)4-7(10)3-5/h2-4,13-14H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
OHDDEMWGXPFMHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32900.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)